Merck
M4670
Sigma-Aldrich
D-マンノサミン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-マンノース 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
3914860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
crab (shell)
shrimp shells
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white
mp
168 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3+,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-OHXGPSCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
D-マンノサミン塩酸塩は、細胞表面シアル酸上にチオールを発現するための、非天然型ManNAc類縁体の合成に使用できます。骨関節炎を標的としたN-アセチル-β-ヘキソサミニダーゼ阻害剤の合成およびハイスループットスクリーニングの研究に使用されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M4670-10MG:
M4670-1G:
M4670-BULK:
M4670-VAR:
M4670-500MG:
M4670-5G:
M4670-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Srinivasa-Gopalan Sampathkumar et al.
Nature protocols, 1(5), 2377-2385 (2007-04-05)
The sialic acid biosynthetic pathway in mammalian cells utilizes N-acetyl-D-mannosamine (ManNAc) as a natural metabolic precursor and has the remarkable ability to biosynthetically process non-natural ManNAc analogs. Herein, we describe a recipe-style protocol for the synthesis of the novel peracetylated
Junjie Liu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(19), 6273-6283 (2004-09-11)
C1 Nitrogen iminocyclitols are potent inhibitors of N-acetyl-beta-hexosaminidases. Given hexosaminidases' important roles in osteoarthritis, we developed two straightforward and efficient syntheses of C1 nitrogen iminocyclitols from two readily available starting materials, D-mannosamine hydrochloride and the microbial oxidation product of fructose.
Tal Gefen et al.
Vaccine, 28(51), 8197-8202 (2010-09-30)
Passive immunization with cross-species antibodies triggers the patient's immune response, thereby preventing repeated treatment. Mannosamine-biotin adduct (MBA) has been described as a masking agent for immunogenic reduction and here, the immunogenicity and biological activity of MBA-coated horse anti-viper venom (hsIgG)
Christopher Brigham et al.
Journal of bacteriology, 191(11), 3629-3638 (2009-03-24)
We characterized the nanLET operon in Bacteroides fragilis, whose products are required for the utilization of the sialic acid N-acetyl neuraminic acid (NANA) as a carbon and energy source. The first gene of the operon is nanL, which codes for
Filippo Bonaccorsi et al.
Carbohydrate research, 344(12), 1442-1448 (2009-05-27)
The recently described [Attolino, E.; Bonaccorsi, F.; Catelani, G.; D'Andrea, F. Carbohydr. Res. 2008, 343, 2545-2556.] beta-D-MaNAcp-(1-->4)-beta-D-Glcp thiophenyl glycosyl donor 3 was used in alpha-glycosylation reactions of OH-2 and OH-3 of the suitably protected p-MeO-benzyl alpha-l-rhamnopyranoside acceptors 7 and 8.