Merck
M4507
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl p-trimethylammoniocinnamate chloride
powder
別名:
MUTMAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H22NO4Cl
CAS番号:
分子量:
399.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: pyridine, 1:1: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)\C=C\c3ccc(cc3)[N](C)(C)C)ccc12
InChI
1S/C22H22NO4.ClH/c1-15-13-22(25)27-20-14-18(10-11-19(15)20)26-21(24)12-7-16-5-8-17(9-6-16)23(2,3)4;/h5-14H,1-4H3;1H/b12-7+;
InChI Key
KYYHCHQCEWDCBB-RRAJOLSVSA-N
基質
Fluorometric substrate for α-chymotrypsin.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4507-VAR:
M4507-25MG:
M4507-BULK:
M4507-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G W Jameson et al.
The Biochemical journal, 131(1), 107-117 (1973-01-01)
Several esters of 4-methylumbelliferone and 2-naphthol were synthesized and examined as possible spectrofluorimetric titrants for bovine alpha-chymotrypsin, trypsin, thrombin, Factor Xa and for subtilisin Novo. 4-Methylumbelliferyl p-guanidinobenzoate hydrochloride (MUGB) is a satisfactory titrant for alpha- and beta-trypsin, thrombin and Factor
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.