Merck
M4295
Sigma-Aldrich
マルトトリイトール
≥95%
別名:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→4)-D-グルシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34O16
CAS番号:
分子量:
506.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)CO
InChI
1S/C18H34O16/c19-1-5(23)9(25)15(6(24)2-20)33-18-14(30)12(28)16(8(4-22)32-18)34-17-13(29)11(27)10(26)7(3-21)31-17/h5-30H,1-4H2
InChI Key
XJCCHWKNFMUJFE-UHFFFAOYSA-N
詳細
マルトトリイトールは糖です。
アプリケーション
マルトースシロップ中のマルトトリイトール(C(18)H(34)O(16))の存在は、マルチトール(C(12)H(24)O(11))の工業晶析プロセスにおける結晶形態の変化に関与します。 マルトトリイトールは、ヒトプラーク中の酸産生の阻害剤として使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4295-500MG:
M4295-VAR:
M4295-BULK:
M4295-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Aizawa et al.
Caries research, 43(1), 17-24 (2009-01-13)
This study evaluated acid production from cooked starch by Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus sanguinis and Streptococcus mitis, and the effects of alpha-amylase inhibitors (maltotriitol and acarbose) and xylitol on acid production. Streptococcal cell suspensions were anaerobically incubated with various
Maltotriitol inhibition of maltose metabolism in Streptococcus mutans via maltose transport, amylomaltase and phospho-alpha-glucosidase activities.
P Würsch et al.
Caries research, 19(5), 439-449 (1985-01-01)
H Kondo et al.
Carbohydrate research, 206(1), 161-166 (1990-09-30)
The effect of the oligosaccharide analog maltotriitol (G3OH) on the action pattern of porcine pancreatic alpha-amylase (PPA) was examined using amylose as a substrate. Fluorescence titration indicated that two molecules of G3OH can bind to one molecule of PPA. The
Inhibition of human digestive enzymes by hydrogenated malto-oligosaccharides
Wursch, P. and S. Vedovo
Internat. J. Vit. Nutr. Res., 51, 161-165 (1981)
Maltitol and maltotriitol as inhibitors of acid production in human dental plaque.
P Würsch et al.
Caries research, 16(2), 90-95 (1982-01-01)