Merck
M3699
Sigma-Aldrich
メテドロン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
メテドロン 塩酸塩, 1-(4-メトキシ-フェニル)-2-メチルアミノ-プロパン-1-オン 塩酸塩, 4-メトキシメトカチノン 塩酸塩, PMMC 塩酸塩, bk-PMMA 塩酸塩, メトキシエフェドロン 塩酸塩, メトキシフェドリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2·HCl
CAS番号:
分子量:
229.70
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
white to off-white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
保管温度
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChI Key
QIJFAKGYWIXUDG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
メテドロンは、合成刺激薬であり、カチノンおよびメタンフェタミンのアナログです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M3699-25MG:
M3699-VAR:
M3699-5MG:
M3699-BULK:
M3699-SMPL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simon Gibbons et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(14), 4135-4139 (2010-06-15)
'Legal highs' are compounds, plant or fungal material which can be readily bought from the internet without legal restriction and the single chemicals may be structurally related to illegal drugs of abuse such as the amphetamines. Several recent deaths in
Priscilla B Pail et al.
Neurotoxicology, 50, 71-80 (2015-08-10)
Mephedrone and methedrone are cathinone-related compounds, which act as non-selective substrates for monoamine transporters, facilitating a neurotransmitter release. We compared the acute pharmacological effects of mephedrone and methedrone, attempting to further evaluate the action mechanisms of methedrone by responsibly and