Merck
M3138
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(IV)
powder
別名:
二酸化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MnO2
CAS番号:
分子量:
86.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
形状
powder
gray
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI Key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3138-BULK:
M3138-500G:
M3138-100G:
試験成績書(COA)