Merck
M3137
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-ribofuranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O5
CAS番号:
分子量:
164.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1OC(CO)C(O)C1O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3137-100MG:
M3137-250MG:
M3137-VAR:
M3137-BULK:
M3137-25MG:
M3137-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1