Merck
M3127
Sigma-Aldrich
S-メチルイソチオ尿素 ヘミ硫酸塩
別名:
2-メチル-2-チオプソイド尿素 ヘミ硫酸塩, S-メチル-ITU, SMT, 硫酸S-メチルチオウロニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
139.19
Beilstein:
3717365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
mp
240-241 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NOS2(4843)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
NMMAよりも強力な誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)阻害剤。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - Solvent
引火点(℃)
87 °C - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3127-100G:
M3127-KC:
M3127-50G:
M3127-500G:
M3127-BULK:
試験成績書(COA)