Merck
M2918
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl β-D-glucopyranoside
≥95%
別名:
MNP-Glc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19NO9
CAS番号:
分子量:
357.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)\C=C/N(=O)=O
InChI
1S/C15H19NO9/c1-23-10-6-8(4-5-16(21)22)2-3-9(10)24-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)25-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/b5-4-
InChI Key
VLHYYNTWHBRKNT-PLNGDYQASA-N
基質
Chromogenic substrate (505 nm) for β-glucosidase
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.