Merck
M1750
Sigma-Aldrich
マロン酸
別名:
プロパン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(COOH)2
CAS番号:
分子量:
104.06
Beilstein:
1751370
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
InChI Key
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M1750-25G:
M1750-1KG:
M1750-BULK:
M1750-100G:
M1750-250G:
M1750-500G:
試験成績書(COA)