スキップする
M1630
O-Methyl-L-threonine
≥98.0% (TLC)
別名:
L-Threonine methyl ether
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO3
CAS番号:
分子量:
133.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722343
製品名
O-Methyl-L-threonine,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
FYCWLJLGIAUCCL-DMTCNVIQSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)