安全性情報
M0824
Sigma-Aldrich
MSSK1, 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MGC102944, SRPK3, STK23
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥76,400
¥76,400
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥76,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥76,400
出荷予定日2025年5月25日
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
200-270 nmol/min·mg
分子量
~98 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SRPK3(26576)
生物化学的/生理学的作用
MSSK1(別名SRPK3)は、セリン/アルギニンリピート含有タンパク質のリン酸化を行うセリンアルギニンプロテインキナーゼファミリーに属する筋特異的プロテインキナーゼです。心筋および骨格筋にはMSSK1/SRPK3遺伝子産物の高度な発現がみられます。SRPK3ヌルマウスは、中心核が顕著に増大した新規の2型線維特異的ミオパチーを示しています。骨格筋でSRPK3を過剰発現したトランスジェニックマウスは重篤な筋線維変性をきたし、早期に死に至ることが確認されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
M0824-10UG:
M0824-10UG-PW:
M0824-BULK:
M0824-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Osamu Nakagawa et al.
Genes & development, 19(17), 2066-2077 (2005-09-06)
Myocyte enhancer factor 2 (MEF2) plays essential roles in transcriptional control of muscle development. However, signaling pathways acting downstream of MEF2 are largely unknown. Here, we performed a microarray analysis using Mef2c-null mouse embryos and identified a novel MEF2-regulated gene