Merck
M0500
Sigma-Aldrich
マレイン酸ヒドラジド
別名:
1,2-ジヒドロ-3,6-ピリダジンジオン, 3,6-ジヒドロキシピリダジン, 3,6-ピリダジンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2
CAS番号:
分子量:
112.09
Beilstein:
112223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
自己発火温度
707 °F
mp
299-301 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChI Key
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Also available as part of a kit
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M0500-25G:
M0500-100G:
M0500-100MG:
M0500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)