スキップする
M042000
ビオチン ホスホロアミダイト
別名:
Biotin amidite
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C46H64N5O8PS
CAS番号:
分子量:
878.07
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥96% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥96% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
InChI key
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M042030M042080M042180
description
-
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (31P-NMR)
assay
≥96% (31P-NMR)
assay
≥96% (31P-NMR)
assay
≥96.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
M042000-C:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)