Merck
M041030
Sigma-Aldrich
フルオレセイン ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
Fluorescein amidite
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 G
¥18,100
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 G
¥18,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H58N3O10P
分子量:
843.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥95% (31P-NMR)
適合性
conforms to structure for H-NMR
configured for ABI
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-35-34(26-31)41(51)59-46(35)36-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(36)58-39-28-33(18-21-37(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI Key
XUQUNBOKLNVMMK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M041030-0.1G:4548173957814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)