product name
N-(メトキシスクシニル)-Ala-Ala-Pro-Val-クロロメチルケトン, elastase inhibitor
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
159 °C
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C22H35ClN4O7/c1-12(2)19(16(28)11-23)26-21(32)15-7-6-10-27(15)22(33)14(4)25-20(31)13(3)24-17(29)8-9-18(30)34-5/h12-15,19H,6-11H2,1-5H3,(H,24,29)(H,25,31)(H,26,32)/t13-,14-,15-,19-/m0/s1
InChI Key
PJGDFLJMBAYGGC-XLPNERPQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0398-10MG:
M0398-5MG:
M0398-VAR:
M0398-25MG:
M0398-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.