保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- in the screening of novel inhibitors for chemotaxis/ migration using Dictyostelium as a model
- to test the ability to modulate and to measure forskolin-stimulated cAMP levels in CHO-hCB2 cells and to modulate ligand-induced receptor/β-arrestin interaction
- in screening of small molecules for activating bone morphogenetic protein (BMP) signaling
- in screening of compounds that plays a role in regulating subcellular localization of nitric oxide associated protein 1 (NOA1) protein
特徴および利点
- Apoptosis
- G Proteins & Cyclic Nucleotides
- Gene Regulation & Expression
- Ion Channels
- Lipid Signaling
- Multi-Drug Resistance
- Neurotransmission
- Phosphorylation
- Structure
- Primary Name
- Secondary Name
- Pharmacological Activity
- Product Number
- Rack Position
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Explore compound library screening options with our Pharmacologically Active Compounds portfolio.
化合物ライブラリースクリーニングに関する理解を深めて、Library of Pharmacologically Active Compounds(LOPAC®1280)を含む化合物ライブラリーをご覧いただき、生物学的注釈付きのすぐにスクリーニング可能な化合物のゴールドスタンダードコレクションを体験してください。