Merck
LID-F35630-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-35-6-30 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
aluminum
特徴
not aerosol-tight
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654322 (NA)
Eppendorf® 5427715002 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5430 R
for use with 5430
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)