Merck
L9384
Sigma-Aldrich
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride
suitable for ligand binding assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
302.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
製品名
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride,
テクニック
ligand binding assay: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4.ClH/c1-7(2)5-10(14)12(17)15-8-3-4-11(16)9(6-8)13(18)19;/h3-4,6-7,10,16H,5,14H2,1-2H3,(H,15,17)(H,18,19);1H/t10-;/m0./s1
InChI Key
BSVJWFHAORBGDY-PPHPATTJSA-N
アプリケーション
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide may be used as a substrate for determining the activity of microsomal aminopeptidase in serum.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Shimamoto et al.
Clinical chemistry, 31(10), 1636-1639 (1985-10-01)
We describe a colorimetric method for assay of microsomal aminopeptidase (EC 3.4.11.2) activity in serum. We use a new substrate, L-leucyl-3-carboxy-4-hydroxyanilide, p-xylenol as coupler, and sodium metaperiodate as oxidizing reagent. The colored substance formed by the oxidative condensation between p-xylenol