Merck
L7901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (HMG DNA Binding Domain) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone REMB6, purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 μG
¥131,300
¥131,300
出荷予定日2025年5月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 μG
¥131,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥131,300
出荷予定日2025年5月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
REMB6, monoclonal
分子量
antigen 55-57 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LEF1(51176)
免疫原
full length recombinant LEF-1.
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.5, containing 0.08% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marloes L de Groote et al.
International journal of cancer, 134(2), 280-290 (2013-07-09)
Ovarian cancer is a difficult-to-treat cancer with a 5-year survival rate of only ∼45%, due to late diagnosis and therapy resistance. In need of new therapeutic approaches, induction of intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 expression might be of interest, since the
Elisabetta Lambertini et al.
BMC molecular biology, 11, 13-13 (2010-02-05)
Lymphoid Enhancer Factor-1 (Lef-1) is a member of a transcription factor family that acts as downstream mediator of the Wnt/beta-catenin signalling pathway which plays a critical role in osteoblast proliferation and differentiation. In a search for Lef-1 responsive genes in