Merck
L7257
Sigma-Aldrich
ロイコマラカイトグリーン
別名:
ロイコマラカイトグリーン, p,p′-ベンジリデンビス-N,N-ジメチルアニリン, 4,4′-ベンジリデンビス(N,N-ジメチルアニリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
330.47
Beilstein:
2140506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
InChI Key
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L7257-5G:
L7257-25G:
L7257-BULK:
試験成績書(COA)