Merck
L4544
Sigma-Aldrich
Human Laminin
from human fibroblasts, cell culture derived, liquid, 0.5 mg/mL, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
ラミニン ヒト線維芽細胞由来, cell culture derived, liquid, sterile-filtered
由来生物
human fibroblasts
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
包装
pkg of 100 μL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑2 μg/cm2
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LAMB1(3912)
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヒト線維芽細胞由来のラミニンは、次の用途で使用されています。
  • 創傷治癒アッセイのために6ウェルプレートのコーティングに
  • 細胞接着・伸展アッセイの基質として
  • ヒト胚幹細胞(hESC)およびヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)をドーパミン作動性ニューロンに分化させるため
  • 角膜内皮細胞創傷治癒(移動)アッセイおよび角膜内皮細胞バリアアッセイに
ヒト線維芽細胞由来ラミニンは、1~2 μg/cm2で細胞培養基質として使用することをお勧めします。 最適濃度は、用途や研究目的だけでなく、細胞の種類によっても異なります。
生物化学的/生理学的作用
ラミニンタンパク質は、動物組織の構造的足場に不可欠の成分です。ラミニンは、エンタクチンやパールカンを介してタイプIVコラーゲンと会合し、インテグリン受容体、ジストログリカン糖タンパク質複合体、およびLutheran血液型糖タンパク質を通じて細胞膜に結合します。ラミニンは、コラーゲンとの結合、細胞接着、ヘパリンとの結合、および神経突起伸長のための活性ドメインを持っています。ラミニンは、上皮、内皮、神経、筋、および肝細胞を含む、多くの細胞タイプの増殖および分化を助けます。
構成
ラミニンは細胞外マトリックスマルチドメイン三量体糖タンパク質であり、接着、増殖および分化を支持する基底層の主要な非コラーゲン成分です。ラミニンはA、B1およびB2鎖の両方で構成されており、多くのジスルフィド結合により結合しています。このラミニン製品は、共培養システムでヒト線維芽細胞と上皮細胞によって生成され、生化学的に精製されます。
注意
本製品は、2年間安定に保たれる−70℃で保存することを推奨します。
調製ノート
この製品は、濃度0.5 mg/mLのTBS溶液として供給されます。ゲルの形成を避けるために、使用前に2~8℃でゆっくりと溶液を融解してください。その前のいずれかの時点でラミニンを早期に温めると、ゲル化が生じる可能性があります。さらに、-20℃で保存しても、ゲル化を誘発したり、活性を大幅に低下させたり、あるいはその両方を引き起こす可能性があります。コーティングに使用する場合は、HBSSで希釈して、最小量で培養表面をコートし、37℃で1~2時間インキュベートしてください。 細胞をプレーティングする前に、HBBSで3回洗浄してください。ラミニンコーティングは、2~8℃で1カ月保存できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
L4544-100UL-LBL:
L4544-100UL-PW:
L4544-100UL:
L4544-BULK:
L4544-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly efficient neural conversion of human pluripotent stem cells in adherent and animal-free conditions
Lukovic D, et al.
Stem Cells Translational Medicine, 6(4), 1217-1226 (2017)
Elucidating the molecular basis of PPCD: Effects of decreased ZEB1 expression on corneal endothelial cell function
Zakharevich M, et al.
Molecular Vision, 740-740 (2017)
Serum-induced differentiation of glioblastoma neurospheres leads to enhanced migration/invasion capacity that is associated with increased MMP9
Joseph JV, et al
PLoS ONE, 10(12), e0145393-e0145393 (2015)
Pere Roca-Cusachs et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(38), 16245-16250 (2009-10-07)
A key molecular link between cells and the extracellular matrix is the binding between fibronectin and integrins alpha(5)beta(1) and alpha(v)beta(3). However, the roles of these different integrins in establishing adhesion remain unclear. We tested the adhesion strength of fibronectin-integrin-cytoskeleton linkages
Elizabeth K Davis et al.
Neural development, 3, 32-32 (2008-11-07)
Wnt proteins comprise a large class of signaling molecules that regulate a variety of developmental processes, including synapse formation. Previous studies have shown Wnts to be involved in both the induction and prevention of synapses in a number of different
資料
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
プロトコル
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.