Merck
L4020
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (β-Catenin binding domain) antibody produced in mouse
clone REMB1, ~1 mg/mL, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 MG
¥70,040
¥70,040
出荷予定日2025年5月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 MG
¥70,040
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥70,040
出荷予定日2025年5月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
REMB1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55-57 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LEF1(51176)
免疫原
full length recombinant LEF-1.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, containing 0.08% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
L4020-VAR:
L4020-BULK:
L4020-250UG:
L4020-.1MG:
L4020-.1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.