L3414
Monoclonal Anti-LAP2 (TMPO) マウス宿主抗体
~2 mg/mL, clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CMD1T, Anti-Cardiomyopathy, dilated, 1T, included, Anti-Lamina Associated Polypeptide 2/Thymopoietin, Anti-TMPO, Anti-Thjymopoietin
サイズを選択してください
¥73,780
サイズを選択してください
About This Item
¥73,780
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa (ζ isoform)
antigen 38 kDa (γ isoform, singlet or doublet)
antigen 42 kDa (δ isoform)
antigen 45 kDa (ε isoform)
antigen 50 kDa (β isoform, singlet or doublet)
antigen 76 kDa (α isoform)
交差性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured human chronic myelogenous leukemia K562 cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMPO(7112)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
L3414-VAR:
L3414-.2ML:
L3414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)