リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 49.6 kDa
70 kDa by SDS-PAGE (reducing) (due to glycosylation)
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LTBR(4055)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L2885-BULK:
L2885-100UG:
L2885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ