Merck
L2781
Sigma-Aldrich
塩基性酢酸鉛
ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
CAS番号:
分子量:
807.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
ACS reagent
組成
Basic lead (PbO), ≥33.0%
不純物
≤0.02% Insoluble in dilute acetic acid
≤1.0% Insoluble in water
損失
≤1.5% loss on drying, 105°
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test (limit about 0.003%)
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
InChI Key
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
糖分析用
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L2781-VAR:
L2781-100G:
L2781-BULK:
試験成績書(COA)