Merck
L1879
Sigma-Aldrich
Lys-Leu acetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25N3O3
CAS番号:
分子量:
259.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
保管温度
−20°C
品質水準
SMILES記法
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H25N3O3.C2H4O2/c1-8(2)7-10(12(17)18)15-11(16)9(14)5-3-4-6-13;1-2(3)4/h8-10H,3-7,13-14H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18);1H3,(H,3,4)/t9-,10-;/m0./s1
InChI Key
VAGRBXWQTXIVKV-IYPAPVHQSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3