Merck
J3205
Sigma-Aldrich
JNJ-1661010
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N5OS
分子量:
365.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: ≥28 mg/mL
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(Nc1ccccc1)N2CCN(CC2)c3nc(ns3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H19N5OS/c25-18(20-16-9-5-2-6-10-16)23-11-13-24(14-12-23)19-21-17(22-26-19)15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14H2,(H,20,25)
InChI Key
BHBOSTKQCZEAJM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
JNJ-1661010は、脂肪酸アミドヒドロラーゼ(FAAH)の強力かつ選択的なインヒビターであり、FAAH-1に対してFAAH-2の100倍以上の選択性があります。FAAHはアミダーゼシグネチャー(AS)ファミリーの膜内在性酵素です。生物活性を有する複数の内在性脂質分子の加水分解を触媒し、シナプス制御、睡眠や摂食の調節、自発運動活性、疼痛、炎症など様々な生理・病理学的プロセスに関与します。
JNJ-1661010は、脂肪酸アミドヒドロラーゼ(FAAH)の強力かつ選択的なインヒビターです。
特徴および利点
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Torsten Lowin et al.
Arthritis research & therapy, 17, 321-321 (2015-11-17)
The endocannabinoid system modulates function of immune cells and mesenchymal cells such as fibroblasts, which contribute to cartilage destruction in rheumatoid arthritis (RA). The aim of the study was to determine the influence of N-acylethanolamines anandamide (AEA), palmitoylethanolamine (PEA) and