¥93,500
出荷予定日2025年4月15日
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL8(3576)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- For neutralizing the biological activity of recombinant human IL-8 and natural human IL-8.
- Immunoblotting.
- ELISA.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
I8026-BULK:
I8026-.1MG-PW:
I8026-.1MG:
I8026-VAR:
アクティブなフィルタ