Merck
I0658
Sigma-Aldrich
IC 261
≥98% (HPLC)
別名:
1,3-ジヒドロ-3-[(2,4,6-トリメトキシフェニル)メチレン]-2H-インドール-2-オン, SU5607
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17NO4
CAS番号:
分子量:
311.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
yellow
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
SMILES記法
COc1cc(OC)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c(OC)c1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-21-11-8-16(22-2)14(17(9-11)23-3)10-13-12-6-4-5-7-15(12)19-18(13)20/h4-10H,1-3H3,(H,19,20)/b13-10-
InChI Key
JBJYTZXCZDNOJW-RAXLEYEMSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
カゼインキナ-ゼ1δ (CK1δ)およびCK1εのインヒビタ-です。
物理的形状
この製品はZ-およびE-異性体の混合物ですが、大部分はE型であるとおもわれます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0658-25MG:
I0658-5MG:
I0658-IP:
I0658-BULK:
I0658-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Vázquez-Cedeira et al.
PloS one, 6(8), e23235-e23235 (2011-08-11)
Human vaccinia-related kinases (VRK1 and VRK2) are atypical active Ser-Thr kinases implicated in control of cell cycle entry, apoptosis and autophagy, and affect signalling by mitogen activated protein kinases (MAPK). The specific structural differences in VRK catalytic sites make them
Konstantinos Gkatzis et al.
eLife, 10 (2021-09-30)
Lung epithelial progenitors differentiate into alveolar type 1 (AT1) and type 2 (AT2) cells. These cells form the air-blood interface and secrete surfactant, respectively, and are essential for lung maturation and function. Current protocols to derive and culture alveolar cells