Merck
I0375
Sigma-Aldrich
4-イミダゾール酢酸 塩酸塩
別名:
(4-イミダゾリル)酢酸 塩酸塩, I4AA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
162.57
Beilstein:
3701591
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
218-222 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI Key
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
GABAC受容体の競合的アンタゴニスト。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - Solvent
引火点(℃)
87 °C - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I0375-250MG:
I0375-500MG:
I0375-1G:
I0375-KC:
I0375-100MG:
I0375-5G:
I0375-BULK:
試験成績書(COA)