Merck
HS27552C
OneRack® Test Tube Rack
Full, polypropylene, size 72 wells, well diam. 16 mm, green
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
8 EA
¥19,950
¥19,950
単価¥26,600割引25%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
8 EA
¥19,950
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥19,950
単価¥26,600割引25%
出荷予定日2025年4月02日
物質
polypropylene
特徴
Holds 72 x 16 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
包装
pk of 8 racks
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS27552C
L × W × H
12.7 × 25 × 7 cm
サイズ
72 wells
ウェル直径
16 mm
green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
特徴および利点
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
法的情報
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)