Merck
HS27515A
OneRack® Test Tube Rack
Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 24 wells, well diam. 30 mm, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
8 EA
¥42,480
¥42,480
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
8 EA
¥42,480
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥42,480
Check Cart for Availability
物質
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
特徴
Holds 24 x 15-50 mL tubes
Holds 24 x 30 mm tubes
包装
pk of 8 racks
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS27515A
L × W × H
11 × 28.2 × 8.5 cm
サイズ
24 wells
ウェル直径
30 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
特徴および利点
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
法的情報
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)