Merck
HS234524
Acrylic Dispenser for Parafilm® Sealing Film
clear (dispenser)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥20,930
¥20,930
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥20,930
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.51
¥20,930
Check Cart for Availability
物質
acrylic
clear (dispenser)
特徴
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm ParafilmM Sealing Film roll
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS234524
L × W × H
119 mm × 168 mm × 175 mm
詳細
The acrylic dispenser for Parafilm sealing film is of heavy-duty construction for increased durability. The dispenser stores, dispenses, and cuts Parafilm, tape, labels, and Tough-Tags.
特徴および利点
  • Strong, crystal-clear acrylic dispenser makes your film supply visible and features a serrated cutting blade
  • Dispenser holds one or two 50 mm (2-inch) rolls, or one 100 mm (4-inch) roll
法的情報
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)