スキップする
HS2201A
Droplet™ phlebotomy tray inserts for 13 mm test tube rack
Holds 13 mm Tube Rack
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
4 ea
カートの在庫状況を確認する
¥5,180
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201A
Feature:
Holds 13 mm Tube Rack,
Packaging:
pack of 4 inserts
¥5,180
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
General description
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HS2201BHS2200AHS2200B
description
Holds 13 mm Tube Rack
description
pack of 4 inserts
description
-
description
with inserts and 16 mm test tube rack
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
feature
Holds 16 mm Tube Rack
feature
-
feature
-
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
packaging
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)