¥5,021
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
blue plastic
nickel closure
特徴
Holds 100 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15994M
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Feature thumb-latch lock mechanism
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック