Merck
HS15994C
Premium Slide box
100 Place, cork lining, red
別名:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥4,176
¥4,176
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥4,176
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
¥4,176
Check Cart for Availability
物質
nickel closure
red
特徴
Holds 100 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15994C
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
特徴および利点
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)