Merck
HS15981C
Slide holder
for 15 slides, white polyethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥6,856
¥6,856
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥6,856
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.35
¥6,856
Check Cart for Availability
物質
white polyethylene
特徴
Holds 15 x slides 76x26 mm
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15981C
サイズ
153x102x21 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Slide mailer, 5 place end opening
Z708313
Slide mailer, 5 place