テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
MDSENMKTENMESQNVDFESVSSVTALEALSKLLNPEEEDDSDYGQTNGLSTIGAMGPGNIGPP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIH1D3(139212)
免疫原
Sequence
MDSENMKTENMESQNVDFESVSSVTALEALSKLLNPEEEDDSDYGQTNGLSTIGAMGPGNIGPP
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA072496-100UL:
HPA072496-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ