Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA052271
Sigma-Aldrich
抗OIP5 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗CT86, 抗MIS18B, 抗Opa相互作用タンパク5, 抗hMIS18beta
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
CGSCGIPVGFHLYSTHAALAALRGHFCLSSDKMVCYLLKTKAIVNASEMDIQNVPLSEKIAELKEKIVLTHNRLKSLMKILSEVT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OIP5(11339)
免疫原
Opa interacting protein 5組み換えタンパク質エピトープ・シグネチャー・タグ(PrEST)
アプリケーション
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
免疫沈降(1報)
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用いただけることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST81443
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2、40%グリセロール、0.02% アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA052271-100UL:
HPA052271-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin Zhang et al.
Journal of ovarian research, 16(1), 185-185 (2023-09-03)
Opa interacting protein 5 (OIP5), which is a cancer/testis-specific gene, plays a cancer-promoting role in various types of human cancer. However, the role of OIP5 in the carcinogenesis and progression of ovarian cancer remains unknown. We first analyzed the expression
Dongqing Pan et al.
eLife, 6 (2017-01-07)
Centromeres are unique chromosomal loci that promote the assembly of kinetochores, macromolecular complexes that bind spindle microtubules during mitosis. In most organisms, centromeres lack defined genetic features. Rather, they are specified epigenetically by a centromere-specific histone H3 variant, CENP-A. The