安全性情報
HPA035143
Sigma-Aldrich
Anti-STAC antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-SH3 and cysteine rich domain, Anti-STAC1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
GSDSPHRTSTSDLVEVPEEANGPGGGYDLRKRSNSVFTYPENGTDDFRDPAKNINHQGSLSKDPLQMNTY
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAC(6769)
詳細
Src homology 3 and cysteine-rich domain-containing protein (STAC) has tandem Src homology 3 (SH3) and cysteine rich domains. The STAC gene is mapped to human chromosome 3p22−p24 and the protein is expressed in neurons.
免疫原
STAC(SH3およびシステインリッチドメイン含有タンパク質)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Src homology 3 and cysteine-rich domain-containing protein (STAC1) interacts with calcium channels using the tandem SH3 domain regions. STAC modulates calcium channels membrane expression and neuronal excitability in nerve cells. STAC1 expression may have impact on learning process.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST79384
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA035143-100UL:
HPA035143-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural insights into binding of STAC proteins to voltage-gated calcium channels
Yuen SM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(45), E9520-E9528 (2017)
A Cav3. 2/Stac1 molecular complex controls T-type channel expression at the plasma membrane
Rzhepetskyy Y, et al.
Channels (Austin, Tex.), 10(5), 346-354 (2016)
Stac, a novel neuron-specific protein with cysteine-rich and SH3 domains
Suzuki H, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 229(3), 902-909 (1996)
Human and mouse chromosomal mapping of Stac, a neuron-specific protein with an SH3 domain
Kawai J, et al.
Genomics, 47(1), 140-142 (1998)
Genome-wide association studies of placebo and duloxetine response in major depressive disorder
Maciukiewicz M, et al.
The Pharmacogenomics Journal, 18(3), 406-412 (2018)