Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA035067
Sigma-Aldrich
Anti-EPHX4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-ABHD7, Anti-EPHXRP, Anti-FLJ90341, Anti-KIAA0372, Anti-epoxide hydrolase 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
FPHPNVFTEYILRHPAQLLKSSYYYFFQIPWFPEFMFSINDFKVLKHLFTSHSTGIGRKGCQLTTEDLEAYIYVF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPHX4(253152)
詳細
The gene EPHX4 (epoxide hydrolase 4) is mapped to human chromosome 1p22.1. It belongs to the epoxide hydrolase class of proteins.
免疫原
エポキシドヒドロラーゼ4のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Epoxide hydrolases hydrolyze epoxide derivatives to the respective diols. They are needed for detoxification of chemically reactive xenobiotic epoxides as well as for the processing of cellular epoxides. EPHX4 (epoxide hydrolase 4) is a lipid droplet (LD)-associated protein. Absence of the protein results in increased LD size and sebaceous lipogenesis.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST78603
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA035067-100UL:
HPA035067-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Epigenetics Offer New Horizons for Colorectal Cancer Prevention.
Schnekenburger M and Diederich M
Current Colorectal Cancer Reports, 8, 66-81 (2012)
Lipid droplets and associated proteins in sebocytes.
Schneider MR
Experimental Cell Research, 340, 205-208 (2016)
EH3 (ABHD9): the first member of a new epoxide hydrolase family with high activity for fatty acid epoxides.
Decker M, et al.
Journal of Lipid Research, 53, 2038-2045 (2012)
Hannah Flebbe et al.
Cancers, 11(8) (2019-08-14)
Epigenetic alterations play a central role in cancer development and progression. The acetylation of histone 3 at lysine 27 (H3K27ac) specifically marks active genes. While chromatin immunoprecipitation (ChIP) followed by next-generation sequencing (ChIP-seq) analyses are commonly performed in cell lines