Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HPA035018
Sigma-Aldrich
Anti-KANSL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti- KIAA1310, Anti-FLJ10081, Anti-NSL3, Anti-Rcd1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
PVLFVIGQNSLQCHPEAMEDFREKIRAENSLVVVGGADDNLRISKAKKKSEGLTQSMVDRCIQDEIVDFLTGVLTRAEGHMGSEPRDQDAEKKKKPR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
KIAA1310のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST78956
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA035018-100UL:
HPA035018-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helene Damhofer et al.
STAR protocols, 2(2), 100575-100575 (2021-06-22)
Protein degradation technologies represent a powerful functional genomics tool, allowing fast and controllable target protein depletion. Establishing these systems requires a knock-in of the degradation tag into both endogenous target gene alleles. Here, we provide a step-by-step protocol for the
Tomasz Chelmicki et al.
eLife, 3, e02024-e02024 (2014-05-21)
Histone acetyl transferases (HATs) play distinct roles in many cellular processes and are frequently misregulated in cancers. Here, we study the regulatory potential of MYST1-(MOF)-containing MSL and NSL complexes in mouse embryonic stem cells (ESCs) and neuronal progenitors. We find
Hieu T Van et al.
The Journal of biological chemistry, 298(3), 101588-101588 (2022-01-17)
The methyl-lysine readers plant homeodomain finger protein 20 (PHF20) and its homolog PHF20-like protein 1 (PHF20L1) are known components of the nonspecific lethal (NSL) complex that regulates gene expression through its histone acetyltransferase activity. In the current model, both PHF
Aliaksandra Radzisheuskaya et al.
Molecular cell, 81(8), 1749-1765 (2021-03-04)
Acetylation of lysine 16 on histone H4 (H4K16ac) is catalyzed by histone acetyltransferase KAT8 and can prevent chromatin compaction in vitro. Although extensively studied in Drosophila, the functions of H4K16ac and two KAT8-containing protein complexes (NSL and MSL) are not well
Aindrila Chatterjee et al.
Cell, 167(3), 722-738 (2016-10-22)
A functional crosstalk between epigenetic regulators and metabolic control could provide a mechanism to adapt cellular responses to environmental cues. We report that the well-known nuclear MYST family acetyl transferase MOF and a subset of its non-specific lethal complex partners