安全性情報
HPA031399
Sigma-Aldrich
Anti-RMND1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-C6orf96, Anti-FLJ20627, Anti-PDIA7, Anti-RMD1, Anti-bA351K16.3, Anti-required for meiotic nuclear division 1 homolog (S. cerevisiae)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
出荷予定日2025年5月30日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
LKAGKKVKLSHEEVMQKIGELFALRHRINLSSDFLITPDFYWDRENLEGLYDKTCQFLSIGRRVKVMNEKLQHCMEL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RMND1(55005)
詳細
Required for meiotic nuclear division protein 1 homolog or RMND1 is a member of the RMD1 family of proteins. RMND1 gene is co-expressed with ESR1, C6ORF97, and C6ORF211 in ER(+) breast cancer . Moreover, genetic variants of RMND1 can be a risk factor for chronic myeloid leukemia . Anti-RMND1 antibody is specific for RMND1 in humans.
免疫原
減数核分裂タンパク質RMND1ホモログ(出芽酵母)のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST77640
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA031399-25UL:
HPA031399-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jillian P Casey et al.
JIMD reports, 26, 13-19 (2015-08-05)
We report a consanguineous Sudanese family whose two affected sons presented with a lethal disorder characterised by severe neonatal lactic acidosis, hypertonia, microcephaly and intractable seizures. One child had additional unique features of periventricular calcification, abnormal pterins and dry thickened
Huai-Chin Chiang et al.
Nucleic acids research, 47(10), 5086-5099 (2019-04-16)
BRCA1-associated basal-like breast cancer originates from luminal progenitor cells. Breast epithelial cells from cancer-free BRCA1 mutation carriers are defective in luminal differentiation. However, how BRCA1 deficiency leads to lineage-specific differentiation defect is not clear. BRCA1 is implicated in resolving R-loops
Anita K Dunbier et al.
PLoS genetics, 7(4), e1001382-e1001382 (2011-05-10)
Approximately 80% of human breast carcinomas present as oestrogen receptor α-positive (ER+ve) disease, and ER status is a critical factor in treatment decision-making. Recently, single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the region immediately upstream of the ER gene (ESR1) on 6q25.1
Dong Hwan Dennis Kim et al.
Blood, 117(25), 6906-6911 (2011-05-05)
In the current study, we identified 2 genetic markers for susceptibility to chronic myeloid leukemia (CML) using a genome-wide analysis. A total of 2744 subjects (671 cases and 2073 controls) were included, with 202 Korean CML patients and 497 control