Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
HPA028728
Sigma-Aldrich
抗SULT1E1抗体 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
別名:
抗EST抗体, 抗STE抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
VKSWWEKGKSPRVLFLFYEDLKEDIRKEVIKLIHFLERKPSEELVDRIIHHTSFQEMKNNPSTNYTTLPDEI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SULT1E1(6783)
免疫原
スルホトランスフェラーゼファミリー1Eエストロゲン選択的メンバー1のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST77875
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA028728-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maša Sinreih et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 368-368 (2017-07-12)
Endometrial cancer (EC) is the most common estrogen-dependent gynecological malignancy in the developed World. To investigate the local formation of estradiol (E2), we first measured the concentrations of the steroid precursor androstenedione (A-dione) and the most potent estrogen, E2, and
Maria C Lardone et al.
Andrology, 9(2), 657-664 (2020-12-09)
Decreased testosterone (T) to LH ratio and increased 17β-estradiol (E2) serum concentrations represent a common finding among patients with severe spermatogenic failure, suggesting a concurrent Leydig cell steroidogenic dysfunction. Aromatase overexpression has been associated with increased serum and intratesticular E2
Ewa Kilanczyk et al.
Cells, 11(6) (2022-03-26)
Primary biliary cholangitis (PBC) is a rare chronic cholestatic and immune-mediated liver disease of unknown aetiology that targets intrahepatic bile duct cells (cholangiocytes) and primarily affects postmenopausal women, when their estrogen levels sharply decrease. An impaired cholangiocyte response to estrogen
Laetitia L Lecante et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 107(6), 1647-1661 (2022-02-12)
Acetaminophen (APAP, paracetamol) is widely used by pregnant women. Although long considered safe, growing evidence indicates that APAP is an endocrine disruptor since in utero exposure may be associated with a higher risk of male genital tract abnormalities. In rodents
Na Sun et al.
Clinical chemistry, 65(10), 1276-1286 (2019-09-08)
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare tumor with variable prognosis even within the same tumor stage. Cancer-related sex hormones and their sulfated metabolites in body fluids can be used as tumor markers. The role of steroid sulfation in ACC has