HPA027378
Anti-OSBPL9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-ORP-9, Anti-OSBP-related protein 9, Anti-Oxysterol-binding protein-related protein 9
サイズを選択してください
¥92,500
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
QGLDSGFVPSVQDFDKKLTEADAYLQILIEQLKLFDDKLQNCKEDEQRKKIETLKETTNSMVESIKHCIVLLQIAKDQSNAEKHADGM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OSBPL9(114883)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA027378-100UL:
HPA027378-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ