Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA026813
Sigma-Aldrich
抗SPINK2 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗HUSI-II, 抗アクロシン-トリプシン阻害剤, 抗セリンプロテアーゼ阻害剤Kazal-2型
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥84,360
¥84,360
出荷可能日2025年4月23日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥84,360
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥84,360
出荷可能日2025年4月23日詳細
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
KYRTPNCSQYRLPGCPRHFNPVCGSDMSTYANECTLCMKIREGGHNIKIIRNGPC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPINK2(6691)
詳細
セリンプロテアーゼ阻害剤カザールタイプ2(SPINK2)は、HUSI-II(ヒト精漿阻害剤II)とも呼ばれ、ヒト4番染色体にマッピングされた遺伝子によりコードされるSPINKファミリーのメンバーです。それは主に精巣と精嚢で発現します。SPINK2タンパク質は、3つのジスルフィド架橋を形成する6つのシステイン残基を持つ典型的なカザールドメインを特徴とします。
免疫原
セリンプロテアーゼ阻害因子Kazal2型前駆体のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
セリンプロテアーゼ阻害剤カザール2型(SPINK2)は、腫瘍の進行と治療への反応に重要な役割を果たします。Bリンパ芽球TK-6細胞とは別に、SPINK2はほとんどの白血病細胞株において高発現します。ヒトSPINK2は、トリプシン/アクロシン阻害剤として機能します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体®の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST70767
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026813-100UL:
HPA026813-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mapping human haematopoietic stem cells from haemogenic endothelium to birth.
Calvanese, et al.
Nature, 604, 534-540 (2023)
Identification of trypsin-inhibitory site and structure determination of human SPINK2 serine proteinase inhibitor.
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 77(1), 209-219 (2009)
Zine-Eddine Kherraf et al.
EMBO molecular medicine, 9(8), 1132-1149 (2017-05-31)
Azoospermia, characterized by the absence of spermatozoa in the ejaculate, is a common cause of male infertility with a poorly characterized etiology. Exome sequencing analysis of two azoospermic brothers allowed the identification of a homozygous splice mutation in
Organization and sequence of the gene encoding the human acrosin-trypsin inhibitor (HUSI-II).
Moritz A
Gene, 123(2), 277-281 (1993)
Vincenza Barresi et al.
iScience, 26(6), 106949-106949 (2023-06-28)
Protease temporary inhibitors are true substrates that bind the catalytic site with high affinity but are slowly degraded, thus acting as inhibitor for a defined time window. Serine peptidase inhibitor Kazal type (SPINK) family is endowed with such functional property