Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
HPA026426
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF10L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
別名:
Anti-FLJ10521, Anti-KIAA1626, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 10-like
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
出荷予定日2025年6月02日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
ALEHSEEDGSIYEMADDPDVWVRSRPCARDAHRKEICSVAIISGGQGYRNFGSALGSSGRQAPCGETDSTLLIWQVPL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
The gene encoding Rho guanine nucleotide exchange factor 10-like (ARHGEF10L) is localized on human chromosome 1p36.13. It possesses two suggested transmembrane helices, a Dbl homology domain and a putative WD40-like domain. ARHGEF10L mRNA is expressed in the pancreas and skeletal muscles.
免疫原
Rhoグアニンヌクレオチド交換因子(GEF)10様のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Rho guanine nucleotide exchange factor 10-like (ARHGEF10L) has a role in the guanosine-5′-biphosphate/guanosine-5′-triphosphate (GDP/GTP) exchange of the Ras homolog gene family, member A (RhoA) protein in vitro. It has also been observed to take part in the activation of RhoA.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST76526
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026426-25UL:
HPA026426-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junyi Tang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2021, 6683264-6683264 (2021-04-10)
Rho guanine nucleotide exchange factor 10-like protein (ARHGEF10L) is a member of the guanine nucleotide exchange factor family, which regulates Rho GTPase activities, thus contributing to tumorigenesis. Our previous study demonstrated a strong association between the ARHGEF10L gene and the
An 18 gene expression-based score classifier predicts the clinical outcome in stage 4 neuroblastoma.
Formicola D
Journal of Translational Medicine, 14(1), 142-142 (2016)
GrinchGEF--a novel Rho-specific guanine nucleotide exchange factor.
Winkler S
Biochemical and Biophysical Research Communications, 335(4), 1280-1286 (2005)