安全性情報
HPA025763
Sigma-Aldrich
Anti-PHF3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
別名:
Anti-PHD finger protein 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
¥92,500
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
SFTTVLHKQRNKPQQNLQEDLPTAVEPLMEVTKQEPPKPLRFLPGVLIGWENQPTTLELANKPLPVDDILQSLLGTTGQVYDQAQSVMEQN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PHF3(23469)
詳細
The gene PHF3 (PHD finger protein 3) is mapped to human chromosome 6. It is widely expressed in human tissues.
免疫原
PHDフィンガータンパク質3のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
The gene region PTP4A1-PHF3-EYS (protein tyrosine phosphatase type 4A member 1 - PHD finger protein 3 - eyes shut homolog) is associated with alcohol dependence.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST77396
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA025763-25UL:
HPA025763-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Association of rare PTP4A1-PHF3-EYS variants with alcohol dependence.
Lingjun Zuo et al.
Journal of human genetics, 58(3), 178-179 (2013-01-18)
Lingjun Zuo et al.
PloS one, 6(11), e26726-e26726 (2011-11-19)
Several genome-wide association studies (GWASs) reported tens of risk genes for alcohol dependence, but most of them have not been replicated or confirmed by functional studies. The present study used a GWAS to search for novel, functional and replicable risk
Lingjun Zuo et al.
The American journal on addictions, 23(4), 411-414 (2014-06-26)
We previously reported a risk genomic region (ie, PTP4A1-PHF3-EYS) for alcohol dependence in a genome-wide association study (GWAS). We also reported a rare variant constellation across this region that was significantly associated with alcohol dependence. In the present study, we