HPA025244
Anti-TSPOAP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-BZRAP1, Anti-KIAA0612, Anti-PRAX-1, Anti-RIM-BP1, Anti-RIMBP1, Anti-PBR-IP, Anti-Peripheral benzodiazepine receptor-interacting protein, Anti-Peripheral-type benzodiazepine receptor-associated protein 1, Anti-RIMS-binding protein 1
サイズを選択してください
¥92,500
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
RTASTSTLGEKDPGPAAPSLAKQEAEWTAGEACPASSSTQGARAQQAPNTEMCQGGDPGSGLRPRAEKEDTAELGVHLVNSLVDHGRNSDLSD
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BZRAP1(9256)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA025244-100UL:
HPA025244-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ