テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原配列
VKLVPKTQSPCFGDDDPAKKEPRFQEKPDRRHELYKAHEWARAIIESDQEQGRKLRSTMLELEKQGLEAMEEILTSSEPLDPAEVGDLFYDCVD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCRN1(9805)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA024517-100UL:
HPA024517-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ